Learn More
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfläck
Product Code. 10006123 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
3 x 1 l
Unit Size:
1 L
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10006123 1 l 1 L
10698074 3 x 1 l Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10006123 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1698.00 SEK
    1460.65 SEK / 1 L
    Save 237.35 SEK
    13% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck proteiner i intervallet med låg nanogram med denna färdiga att använda, in-gel, kolorimetriska färgning formulerad för att leverera snabb och känslig SDS-PAGE-färgning.
Thermo Scientific™ Imperial Protein Stain är en unik, färdig att använda kolorimetrisk färg formulerad med coomassie dye R-250 som ger snabb och känslig total proteinfärgningsprestanda för låg nanogram-nivå detektion av proteiner i polyakrylamidelektroforesgeler.
Imperial Protein Stain är en coomassie-färgämnesreagens för detektion av proteinband i natriumdodecylsulfatpolyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE) och 2D-geler. Fläcken är en unik formulering av coomassie brilliant blue R-250 som ger betydande förbättringar i proteinfärgningsprestanda jämfört med hemmagjorda eller andra kommersiella färgningar. Färgning ger intensivt färgade proteinband som är lätta att fotografera och dokumentera med gelbildare. Detta reagens är en av de mest känsliga kolorimetriska färgningarna som finns och kan enkelt upptäcka 3 till 6 nanogram protein per band. Imperial Protein Stain-protokollet använder enkla vattentvättssteg istället för metanol/ättiksyrafixering och avfärgning, vilket sparar värdefull förberedelsetid och minimerar reagenskostnaderna.
Höjdpunkter:
  • Sensitive – detekterar mindre än 3 ng protein per band med det förbättrade protokollet (3 timmar)
  • Snabbt–, färdigt reagens upptäcker mindre än 6 ng protein per band på bara 20 minuter
  • Robust, – mycket konsekvent, reproducerbar proteinfärgningsteknik
  • Högkontrast – intensiva lila band är lättare att fotografera eller skanna än typiska coomassieblå fläckar
  • Mångsidig, – kompatibel med downstream masspektrometrianalys och proteinsekvensering
  • Endast bekväma – vattentvättar; inga syrafixerande eller metanolavfärgande lösningar krävs
  • Stabil – rumstemperaturstabilitet på ett år säkerställer konsekvent prestanda och sparar kylskåpsutrymme
  • Flexibelt – justera betsnings- och tvätttider för att möta tids- och känslighetskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
Produktlinje Kejserligt
Produkttyp Proteinfärgning
compliance-icons
Product Identifier
  • IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Ethyl alcohol