Läs mer
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfläck
Produktkod. p-4530022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
3 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 3
Produktkod. 10006123
Brand: Thermo Scientific™ 24615
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck proteiner i intervallet med låg nanogram med denna färdiga att använda, in-gel, kolorimetriska färgning formulerad för att leverera snabb och känslig SDS-PAGE-färgning.
Thermo Scientific™ Imperial Protein Stain är en unik, färdig att använda kolorimetrisk färg formulerad med coomassie dye R-250 som ger snabb och känslig total proteinfärgningsprestanda för låg nanogram-nivå detektion av proteiner i polyakrylamidelektroforesgeler.
Imperial Protein Stain är ett coomassie-färgämnesreagens för detektion av proteinband i natriumdodecylsulfatpolyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE) och 2D-geler. Färgen är en unik formulering av coomassie brilliant blue R-250 som ger avsevärda förbättringar av proteinfärgningsprestanda jämfört med hemmagjorda eller andra kommersiella fläckar. Färgning resulterar i intensivt färgade proteinband som är lätta att fotografera och dokumentera med gelbildare. Detta reagens är en av de mest känsliga kolorimetriska färgerna som finns tillgängliga, och detekterar lätt 3 till 6 nanogram protein per band. Imperial Protein Stain-protokollet använder enkla vattentvättningssteg snarare än metanol/ättiksyrafixering och avfärgning, vilket sparar värdefull förberedelsetid och minimerar reagenskostnaderna.
Höjdpunkter:
  • Känslig– upptäcker mindre än 3 ng protein per band med det förbättrade protokollet (3 timmar)
  • Snabb– färdigt att använda reagens upptäcker mindre än 6 ng protein per band på bara 20 minuter
  • Robust– mycket konsekvent, reproducerbar proteinfärgningsteknik
  • Hög kontrast– intensiva lila band är lättare att fotografera eller skanna än typiska coomassie-blå fläckar
  • Mångsidig– kompatibel med nedströms masspektrometrianalys och proteinsekvensering
  • Bekväm– endast vattentvättar; inga syrafixerande eller metanolavfärgande lösningar krävs
  • Stabil– 1 års rumstemperaturstabilitet säkerställer konsekvent prestanda och sparar utrymme i kylskåpet
  • Flexibel– justera färgnings- och tvätttider för att möta tids- och känslighetskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Produkttyp Proteinfläck
Produktlinje Imperial
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
compliance-icons
Produktbeteckning
  • IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid, Ethyl alcohol