Läs mer
Imperialine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imperialine |
| CAS | 61825-98-7 |
| Molekylformel | C27H43NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzo[7,8]fluoreno[2,1-b]quinolizine, cevan-6-one deriv., Kashmirine, NSC 282170Sipeimine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CC[C@@H]2N(C1)C[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5[C@@H](CC(=O)[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]56C)[C@@H]4CC[C@H]3[C@]2(C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.64 |
| Formel vikt | 429.3243 |