Läs mer
Importazole, MedChemExpress
Beskrivning
Importazole is a small molecule inhibitor of the nuclear transport receptor importin-β.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Importazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 662163-81-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (103.64 mM) |
| LEDER | CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCCC3)=N1)C4=CC=CC=C4 |
| Visa mer |