missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-76297AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 Polyclonal antibody specifically detects Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 3836 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 594 | |
| importin subunit alpha-1, importin-alpha-S1, IPOA5, karyopherin alpha 1 (importin alpha 5), Karyopherin subunit alpha-1, NPI-1SRP1importin alpha 5, Nucleoprotein interactor 1, RCH2RAG cohort protein 2, recombination activating gene cohort 2, SRP1-beta | |
| Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human KPNA1. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of KPNA1. Amino Acid Squence: NVATAEEETEEEVMS | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering