Läs mer
Impurity B of Calcitriol, MedChemExpress
Produktkod. 16498317
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498317 5 mg -
16445628 10 mg -
16421339 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498317 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13292
MedChemExpress Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Impurity B of Calcitriol
CAS 66791-71-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 1β,25-Dihydroxyvitamin-D3 1-Epicalcitriol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.02 mM)
LEDER O[C@@H](C[C@@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 416.64
Formel vikt 416.64
Procent renhet 96.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death