Läs mer
Impurity C of Alfacalcidol, MedChemExpress
Produktkod. 16441339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16441339 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16441339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13294
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Impurity of Alfacalcidol. Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol; Alpha D3; 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3) is a non-selective VDR activator medication.
Impurity of Alfacalcidol. Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Impurity C of Alfacalcidol
Fysisk form Solid
CAS 82266-85-1
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H49N3O4
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (11.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O[C@@H]1CC(C2C=C3[C@@](CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C)C)C)([H])[C@]4(C)CCC3N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C(C)[C@@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 575.78
Formel vikt 575.78
Procent renhet 99.81%