Läs mer
Impurity C of Calcitriol, MedChemExpress
Beskrivning
Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Impurity C of Calcitriol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 86307-44-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H49N3O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H](C[C@@H]1O)CC([C@@H]2C=C3[C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]4(C)CC[C@@]3([H])N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C1C |
| Visa mer |