missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Impurity of Doxercalciferol, MedChemExpress

Produktkod. 16488218
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488218 10 mg
16423776 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76937

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Impurity of Doxercalciferol is an impurity of doxercalciferol, which is a synthetic analog of ergocalciferol (vitamin D2), used as a drug for secondary hyperparathyroidism and metabolic bone disease, and it suppresses parathyroid synthesis and secretion.

Impurity of Doxercalciferol is an impurity of doxercalciferol, which is a synthetic analog of ergocalciferol (vitamin D2), used as a drug for secondary hyperparathyroidism and metabolic bone disease, and it suppresses parathyroid synthesis and secretion.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Impurity of Doxercalciferol
CAS 127516-23-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H44O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (242.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C([C@H](O)C[C@H](O)C/1)C1=C/C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC/2)(C)[C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])CC3
Molekylvikt (g/mol) 412.65
Formel vikt 412.65
Procent renhet 96.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.