Läs mer
Impurity F of Calcipotriol, MedChemExpress
Beskrivning
Impurity F of Calcipotriol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Impurity F of Calcipotriol |
| CAS | 112875-61-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C39H68O3Si2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | C[C@]1(CCC/2)[C@@](C2=C\C=C3C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C\3=C)([H])CC[C@]1([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C4CC4)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 641.13 |
| Formel vikt | 641.13 |
| Procent renhet | 95.28% |
| Visa mer |