Läs mer
IMR-32 (human neuroblastoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Produktkod. 16049515
Change view
Kvantitet:
200 μg
Förpackningsstorlek:
200µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16049515 200 μg 200µg
1 options
Produktkod. 16049515 Leverantör Abnova Leverantörsnummer L008V2.200ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Brain
Beskrivning Whole cell lysate (non-denatured)
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Beredningsmetod Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 200 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.