Läs mer
Justrite™ In-flow Safety Cans
Höjd (engelska):
9,5 tum
14,75 tum
Höjd (metrisk):
24,1 cm
37,4 cm
Form:
Oval
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Made of high density polyethylene
- Equipped with a required self-closing fill/pour spout with stainless steel flame arrester
- Two quick-disconnect fittings: one polypropylene for venting, and one stainless steel to handle the solvent in-flow
- Stainless steel disconnect includes 1/8 in. OD (1/16 in.ID) and 1/16 in. OD (1/32 in. ID) compression fittings
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, NFPA, OSHA |
| Produkttyp | Safety Can |
| Kapacitet (engelska) | 2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Färg | White |
| Material | Polyethylene |
| Inkluderar | Self Closing Fill/Pour Spout |
| Form | Rund |
| Höjd (engelska) | 14,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 37,4 cm |
| Visa mer |