Läs mer
IN-KG 433, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indoxacarb metabolite 2 IN-KG 433 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17ClF3N3O7/c1-33-17(29)20(32)10-11-9-12(22)3-8-15(11)16(20)26-27-18(30)28(19(31)34-2)13-4-6-14(7-5-13)35-21(23,24)25/h3-9,32H,10H2,1-2H3,(H,27,30)/b26-16- |
| Formel vikt | 515.0707 |