Läs mer
In-service Lubricants FT-IR-kontrollstandard
Produktkod. 30310872
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30310872 100 ml Varje
30310128 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30310872 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGFTIR100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 100 ml