Läs mer
Inarigivir, MedChemExpress
Beskrivning
Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inarigivir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 475650-36-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H26N7O10PS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ORI-9020 SB-9000 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (340.43 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |