Läs mer
Inauhzin, MedChemExpress
Beskrivning
Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inauhzin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 309271-94-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H19N5OS2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | INZ |
| Löslighetsinformation | DMSO : 21 mg/mL (44.72 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |