Läs mer
IKA INC 125 FCS Digital, Kyl- och Skakningsinkubator
Produktkod. 31910345 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
SP20
SP25
Pluggtyp:
Europa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Pluggtyp
31910345 SP20 Europa
31910303 SP25 Europa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31910345 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0020135425
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Imponerar med sin precisa temperaturkontroll, vilket gör den idealisk för mikrobiologiska tillämpningar i intervallet 5 till 80 °C.
  • Kylinkubatorn med skakfunktion INC 125 FCS digital erbjuder exakt temperaturkontroll, vilket gör den idealisk för mikrobiologiska tillämpningar i temperaturområdet från 5 till 80 °C.
  • Första kyl- och skakningsinkubatorn med en patenterad, verktygsfri avtagbar skakplattform för flexibel drift och enkel hantering.
  • Utan shakerplattformen kan apparaten användas som en konventionell kylinkubator för ökad applikationsflexibilitet.
  • Hög temperaturstabilitet och jämn skakningsrörelse förbättrar syretransporten till prover, vilket gör enheten idealisk för cellodling och mikrobiologiska processer.
  • Kraftfull kompressorkylteknik använder naturligt kylmedium R290 för ökad energieffektivitet och miljövänlig drift.
  • En stor inre kammarvolym på 125 l ger den största kapaciteten i sin klass och stödjer samtidig användning av upp till sex hyllor.
  • Patenterad avtagbar skakplattform stödjer skakningshastigheter från 10 till 300 varv per minut för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
  • Shakerplattformen kan dras ut halvvägs och upp till indikatorlinjen för bekväm, säker och lutningssäker lastning.
  • Gängad galler på shakerplattformen möjliggör montering av fästklämmor eller STICKMAX-limmattor för olika kärltyper och storlekar.
  • Automatisk avstängning av skakfunktionen när dörren öppnas ökar driftssäkerheten och provskyddet.
  • Skaknings- och temperaturkontrollfunktioner kan användas oberoende av varandra för större flexibilitet under laboratorieprocesser.
  • Integrerad dekontamineringsmetod vid 100 °C hjälper till att förhindra korskontaminering och stödjer hygieniska laboratorieförhållanden.
  • Lättstädlig interiör med rundade hörn och platta, korrosionsbeständiga AISI 304 rostfria ytor säkerställer hygienisk drift och enkel underhåll.
  • Avfrostningsfunktion med kontinuerlig vattendränering genom avloppsöppningen förbättrar bekvämlighet och driftssäkerhet.
  • Brett temperaturområde från 5 °C till 80 °C stödjer olika mikrobiologiska och laboratorieapplikationer.
  • Utmärkt temperaturstabilitet och enhetlighet på ±0,3 K säkerställer reproducerbara och tillförlitliga experimentella förhållanden.
  • Justerbar intern luftcirkulation genom elektroniskt styrd fläkthastighet från 40 till 100 % stödjer optimerad temperaturfördelning.
  • Utmärkt kammarisolering ger överlägsen temperaturkontroll och optimerad energieffektivitet.
  • Dörr med stort fönster och integrerad inomhusbelysning möjliggör provobservation utan temperaturförlust.
  • Stor användarvänlig LCD-skärm säkerställer tydlig läsbarhet och intuitiv funktion.
  • Räknare, timer, temperaturstyrd timer och driftlägena A, B och C ger reproducerbara experimentella förhållanden och flexibel processkontroll.
  • Upp till två IKA inkubatorer kan staplas säkert, och en INC 125 F-inkubator kan placeras ovanpå INC 125 FCS med hjälp av IO S 2.10 stacking-kit.
  • Valfria tillbehör inkluderar ett dörrlås och olika hyllval för ytterligare anpassning.
  • Dörrgångjärnet är placerat till höger och kan bytas på begäran för flexibilitet i installationen.
  • Installation och operativ kvalificering (IQ/OQ) finns tillgängliga på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Roterande vinkel 0°
Bärande kapacitet (metrisk) 7.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±5 varv per minut
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Spänning 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 80 °C
Wattal 1000 W
Produkttyp Kyld uppvärmd skakningsinkubator
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp Europa
Temperaturnoggrannhet ±0,3 K
Temperaturenhetlighet ±0,3 K
Mått (D x B x H) Inredning 415 x 550 x 550 mm
Mått (LxB) Plattform 480 x 340 mm
Mått (L x B x H) 635 x 700 x 1000 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Modell SP20
Visa LCD
Inkluderar IO SP 20 Shaker-plattform, IO T 1.00, lutningsskydds-/monteringsmaterial, USB C-A-kabel, kalibreringscertifikat vid 37 °C och 5 °C, slangadapter (för slangar med dia. 9–11 mm)
Gränssnitt USB-C
Kylt Ja
Gröna funktioner R290