Läs mer
IKA™ INC 125 FS Digital Inkubator Shaker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17883894 Handla allt IKA Produkter
Modell:
SP20
SP25
Pluggtyp:
EU
UK
Produktkod. 17883894
Brand: IKA™ 0020117221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
INC 125 FS digital är en inkubatorskakare designad för cellodling och mikrobiologiska applikationer. Den utmärker sig för sin patenterade avtagbara skakplattform, en funktion som inte är tillgänglig i andra liknande enheter.
  • Patenterad avtagbar shakerplattform med 20 mm (tillval 25 mm) skakslag
  • Shakerplattformen kan delvis dras ut för bekväm och lutningssäker lastning
  • Gängat galler på plattformen möjliggör montering av fästklämmor eller självhäftande mattor för olika kärl och storlekar
  • Automatisk temperaturjustering i dekontamineringsläge med skakplattformsdetektering
  • Skakning upphör automatiskt när dörren öppnas
  • Skak- och temperaturkontrollfunktioner kan användas oberoende av varandra
  • Lätt att rengöra inredning med rundade hörn och korrosionsbeständigt material
  • Valfri dropptråg för säkerhet vid vätskespill eller ökande luftfuktighet
  • Dekontamineringsläge för desinfektion och minskning av korskontaminering
  • Utmärkt temperaturhantering och energiförbrukning tack vare bra isolering och treglasdörr med fönster
  • Justerbar fläkthastighet för intern luftcirkulation
  • Enkel och intuitiv manövrering med LCD-display, stort visningsfönster och omkopplingsbar innerbelysning
  • Mångsidiga tillbehör för stapling och olika brickor tillgängliga
  • Tjänsterna inkluderar utbytbara dörrgångjärn och IQ/OQ-installation och driftkvalifikation tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 125 L
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Spänning 220/240 V
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 80 °C
Wattal 850 W
Produkttyp Härdningskammare
Pluggtyp EU
Temperaturenhetlighet ±0,1 K
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 635 mm
Djup (metrisk) interiör 415 mm
Höjd (metrisk) 720 mm
Höjd (metrisk) interiör 550 mm
Bredd (metrisk) 700 mm
Bredd (metrisk) Interiör 550 mm
Vikt (metrisk) 70 kg
Modell SP20
Visa LCD
Fuktighetsområde 0.8
Inkluderar INC 125 FS digital, Shaker-plattform SP20, Trådgallerbricka (kromad), Lutningsskydd (2/Cs), USB AB kabel
Antal positioner Hold (Håll)
Antal hyllor 6
Timerintervall 0 till 100 d
Garanti och serviceerbjudande 2+1 års garanti