Läs mer
Incandronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Incandronate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO6P2/c10-16(11,12)8(17(13,14)15)9-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-9H,1-6H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vikt | 287.0688 |