Läs mer
INCB-057643, MedChemExpress
Produktkod. 16464468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464468 10 mg -
16445346 100 mg -
16407197 5 mg 5mg
16400787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111485
MedChemExpress INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.
INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INCB-057643
CAS 1820889-23-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21N3O5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (150.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C)(C)OC2=C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)C=C(S(=O)(C)=O)C=C2N1C
Molekylvikt (g/mol) 415.46
Formel vikt 415.46
Procent renhet 98.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death