missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ INCB 3284 dimesylate
Beskrivning
INCB 3284 dimesylate is a potent, selective hCCR2 antagonist. Exhibits potent antagonism against monocyte chemoattractant molecule binding to hCCR2 and chemotaxis activity (IC50 values are 3.7 and 4.7 nM respectively). Also displays weak hERG activity; inhibits the hERG potassium current (IC50 = 84μ M). Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | INCB 3284 dimesylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 712.76 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 712.753 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?