Läs mer
INCB054329, MedChemExpress
Produktkod. 16494638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494638 10 mg -
16485476 100 mg -
16467357 5 mg 5mg
16463176 25 mg -
16420937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112504
MedChemExpress INCB054329 is a potent BET inhibitor.
INCB054329 is a potent BET inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INCB054329
CAS 1628607-64-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N4O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.06 mM)
LEDER O=C1NC2=C3N1[C@@H](C4=NC=CC=C4)COC3=C(C5=C(C)ON=C5C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 348.36
Formel vikt 348.36
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death