Läs mer
INCB3344, MedChemExpress
Beskrivning
INCB3344 is a potent, selective and orally bioavailable CCR2 antagonist with IC50 values of 5.1 nM (hCCR2) and 9.5 nM (mCCR2) in binding antagonism and 3.8 nM (hCCR2) and 7.8 nM (mCCR2) in antagonism of chemotaxis activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | INCB3344 |
| CAS | 1262238-11-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H34F3N3O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 220 mg/mL (380.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCO[C@H]1CN([C@]2([H])CC[C@@](CC2)(C3=CC4=C(OCO4)C=C3)O)C[C@@H]1NC(CNC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 577.59 |
| Formel vikt | 577.59 |
| Visa mer |