Läs mer
DiscoverX InCELL Hunter™ eXpress Bcl2L1-Bax Protein Binding Assay
Kvantitet:
200 dp (2 x 96-brunnar)
Beskrivning
The InCELL Hunter™ eXpress Bcl2L1-Bax Protein Binding Assay provides an easy-to-use cell based assay to study small molecule drug candidates that disrupt protein binding. This kit assesses compound-based disruption of Bcl2L1-Bax binding via detection of Bax levels. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses Bcl2L1 target in an untagged form and Bax binding partner fused to PL. When a compound engages the Bcl2L1 target protein, partner binding is disrupted and the destabilized Bax is degraded, leading to a loss of EFC signal upon addition of EA containing detection reagent. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | U2OS |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Primär agonist | ABT-737 |
| Kvantitet | 200 dp (2 x 96-brunnar) |
| Målinträde | Bcl2L1-Bax |
| Celllinje | U2OS |
| Mål | Bcl2L1-Bax |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.