Läs mer
Motic™ Ställ för incident/transmitterat ljus med ESD, SMZ-171
Produktkod. 15435522
Change view
För användning med (utrustning):
SMZ-171 mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15435522 SMZ-171 mikroskop Varje
1 options
Produktkod. 15435522 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101000902062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00 SEK
    4801.41 SEK / Paket med 1
    Save 918.59 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Stort arbetsområde för infallande/genomsläppligt ljus mikroskopstativ med elektrostatisk urladdning. Motic™ Incident/Transmitted Light Stand med ESD, SMZ-171 är kraftfullt utrustad och mångsidig i drift.
  • Stativ med stort arbetsområde.
  • Elektrostatisk urladdningsfunktion.
  • 3W Incident och sänd LED-belysning med intensitetskontroll.
  • Genomsläppt ljus med lutande reflektor (sned belysning).
  • Möjlighet att anpassa flexibel ljusledare.
  • Huvudmatning 100V-240V (UL).
  • Elektrisk urladdning.
  • Huvudhållare medföljer.
  • Inkluderar inte huvud.
Specifikationer
Typ Ställ för mikroskop för incidenter/genomsläppligt ljus
Beskrivning 3W Incident och sänd LED-belysning med intensitetskontroll.
Diameter (metrisk) Huvudhållare OD: 76mm
För användning med (utrustning) SMZ-171 mikroskop
Inkluderar Huvudhållare (inkluderar inte huvud), elektrostatisk urladdningsfunktion
Spänning 100/240 V (CE)