Läs mer
Motic™ Ställ för incident/transmitterat ljus, SMZ-171
Beskrivning
- Stativ med stort arbetsområde.
- Elektrostatisk urladdningsfunktion.
- 3W Incident och sänd LED-belysning med intensitetskontroll.
- Genomsläppt ljus med lutande reflektor (sned belysning).
- Möjlighet att anpassa flexibel ljusledare.
- Huvudmatning 100V-240V (UL).
- Huvudhållare medföljer.
- Inkluderar inte huvud.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ställ för mikroskop för incidenter/genomsläppligt ljus |
| Beskrivning | 3W Incident och sänd LED-belysning med intensitetskontroll. |
| Diameter (metrisk) | Huvudhållare OD: 76mm |
| För användning med (utrustning) | SMZ-171 mikroskop |
| Inkluderar | Huvudhållare (inkluderar inte huvud) |
| Spänning | 100/240 V (CE) |