Läs mer
Inconel∣r 600 gasbinda, 40 mesh vävd av 0,25 mm (0,01 tum) diatråd
Produktkod. 15417305
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417305 150 x 150 mm Varje
15407305 75 x 75 mm Varje
15427305 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046745.GT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Tillämpningar inkluderar värmare, stillbilder, bubbeltorn och kondensorer för bearbetning av fettsyror; indunstarrör, tubplåtar och flingtråg för tillverkning av natriumsulfid; och utrustning för hantering av abietinsyra vid tillverkning av pappersmassa. Den används för retorter, mufflar, rullhärdar och andra ugnskomponenter och för värmebehandling av korgar och brickor. Legeringen är ett standardmaterial för konstruktion för kärnreaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inconel™ 600 gauze
Namnnotering 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Kvantitet 150 x 150 mm
Maskstorlek 40 Mesh
Form Wire Cloth
MDL-nummer MFCD01741927
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.