Läs mer
Inconel∣r 600 gasbinda, 40 mesh vävd av 0,25 mm (0,01 tum) diatråd
Produktkod. 15427305
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427305 300 x 300 mm Varje
15407305 75 x 75 mm Varje
15417305 150 x 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046745.HB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Tillämpningar inkluderar värmare, stillbilder, bubbeltorn och kondensorer för bearbetning av fettsyror; indunstarrör, tubplåtar och flingtråg för tillverkning av natriumsulfid; och utrustning för hantering av abietinsyra vid tillverkning av pappersmassa. Den används för retorter, mufflar, rullhärdar och andra ugnskomponenter och för värmebehandling av korgar och brickor. Legeringen är ett standardmaterial för konstruktion för kärnreaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inconel™ 600 gauze
Namnnotering 40 mesh vävd av 0,25 mm (0,01 tum) diameter tråd
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Kvantitet 300 x 300 mm
Maskstorlek 40 Mesh
Form Trådduk
MDL-nummer MFCD01741927
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Inconel 600 gauze
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.