Läs mer
Inconel™ 600 gauze, 60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497255
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15497255
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046584.FL
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inconel™ 600 gauze
Namnnotering 60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Kvantitet 75 x 75 mm
Maskstorlek 60 Mesh
Form Wire Cloth
MDL-nummer MFCD01741927