Läs mer
Inconel™ 600 gauze, 60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inconel™ 600 gauze |
| Namnnotering | 60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
| Kvantitet | 75 x 75 mm |
| Maskstorlek | 60 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL-nummer | MFCD01741927 |