Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inconel Lock till Crucible
Produktkod. 15411377
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
45 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Beskrivning:
För 35 974 smältdegel
För 35886 degel
För 35911 smältdegel
För 35932 smältdegel
För 35953 degel
För 36012 Crucible
För 36016 degel
För 36052 degel
För 36056 crucible
För 36072 degel
För 36090 degel
För 36102 degel
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
15411377 250 ml För 36102 degel Varje
15431367 500 ml För 36090 degel Varje
15441377 100 ml För 36056 crucible Varje
15491377 100 ml För 36052 degel Varje
15421387 75 ml För 36016 degel Varje
15471397 15 ml För 35886 degel Varje
15481407 55 ml För 36072 degel Varje
15451417 25 ml För 35 974 smältdegel Varje
15421427 15 ml För 35932 smältdegel Varje
15421437 45 ml För 36012 Crucible Varje
15451437 10 ml För 35911 smältdegel Varje
15471437 20 ml För 35953 degel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15411377 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 035937.KT
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För 36102 degel
Material Inconel
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Produkttyp Inconel Degellock
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.