Läs mer
Inconel∣r 600 gauze, 10 mesh woven from 0.64mm (0.025in) dia wire
Beskrivning
Inconel används vanligtvis i applikationer där höga temperaturer förekommer. Inconel superlegeringar har också utmärkta mekaniska egenskaper och används ofta inom kemi- och flygindustrin. Det är vanligt i gasturbinblad, tätningar och såväl som turboladdarrotorer och tätningar, elektriska dränkbara brunnspumpmotoraxlar, högtemperaturfästen, kemisk bearbetning och tryckkärl, värmeväxlarrör, ånggeneratorer och härdkomponenter i kärnkraftsreaktorer med tryckvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inconel™ 600 gauze |
| Namnnotering | 10 mesh woven from 0.64mm (0.025 in.) dia. wire |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
| Kvantitet | 300 x 300 mm |
| Maskstorlek | 10 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL-nummer | MFCD01741927 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.