Läs mer
Fisherbrand™ Incu-shaker™ 10 l kyld skakningsinkubator
Produktkod. 17674815 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
5 x 2 l Erlenmeyer-kolvar
Produktkod. Håller
17674815 5 x 2 l Erlenmeyer-kolvar
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17674815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112895.00 SEK
    90118.12 SEK / Paket med 1
    Save 22776.88 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Fisherbrand™ Incu-Shaker 10 l kyld är en kraftfull skakinkubator. En kraftfull motor ger problemfri användning med minimalt buller och vibrationer. Det egenutvecklade värme-kylningssystemet säkerställer utmärkt enhetlighet i hela kammaren. Temperaturer så låga som 12 °C under omgivningstemperatur.
  • Horisontellt cirkulär bana, 19 mm, för utmärkt luftning och blandning
  • Värmer och kyler från 12°C under omgivningstemperatur till 60°C
  • Utmärkt kammarenhetlighet
  • Levereras med platt plattform för tallrikar, brickor och andra platta föremål
  • Valfri magnetisk plattform för verktygslöst utbyte av klämmor
  • Stor plattform, 45 x 45 cm, rymmer 5 x 2 l-kolvar
  • Magnetisk plattform och klämmor säljs separat
Specifications
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +15 °C till 60 °C
Rotation Cirkulär
Håller 5 x 2 l Erlenmeyer-kolvar
Rörkapacitet 2 L
Produkttyp Inkuberad skakapparat, plattform
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturenhetlighet ±1,25 °C
Frekvens 50/60 Hz
Djup (engelska) 31 tum
Depth (engelska) Interiör 17,8 tum
Djup (metriskt) 79 cm
Djup (metrisk) interiör 45 cm
Mått (LxB) Plattform 17,8 x 17,8 x 17,8 tum
Mått (L x B x H) 31 x 20 x 22 tum
Höjd (engelska) 22 tum
Höjd (metrisk) 56 cm
Längd (engelska) Plattform 17,8 tum
Längd (metrisk) plattform 45 cm
Bredd (metrisk) Plattform 45 cm
Vikt (engelska) 170 lb.
Vikt (metrisk) 77 kg
Noggrannhet ±0,1 °C
Modell Incu-Shaker 10 l kyld
Visa Digital
För användning med (applikation) Tillväxt av kulturer, blandning av ingredienser
Inkluderar Platt plattform med matta
Timerintervall 1 min. till 48 timmar. eller Kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti