Läs mer
Ohaus™ Inkuberande Rocking and Waving Shaker
Produktkod. 15792209 Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
1 till 50 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15792209
Brand: Ohaus™ 30391975
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkuberande gungande och roterande shakers inkuberar prover för att ge exakta och repeterbara resultat. Gungande shakers ger en gungliknande rörelse, waving shakers erbjuder en jämn, lågskummande tredimensionell ''våg''-rörelse. Alla modeller har LED-skärmar med styrplatta.
  • Platssparande, bänkmodell
  • Tillämpningar: hybridiseringar, cellkulturer, blottingtekniker, färgnings- och avfärgningsgeler
  • Inkuberar prover från 5 °C över omgivningstemperatur till 65 °C för att ge korrekta och repeterbara resultat
  • Lättlästa, oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet/lutningsvinkel och tid låter föraren se alla inställningar samtidigt
  • Avtagbar 3-tråds sladd och stickpropp (ingår)
  • Gjutet aluminiumhus med lockkonstruktion i polykarbonat
  • Spillsäker design, överbelastningsskydd med audio/visuellt larm på digitala modeller och ljudlarm på analoga modeller, varningsindikator - för att skydda både användaren och prover
Inkubator, rocker, shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel 0 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 1 till 50 rpm
Elektriska krav 230 V, 5A, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 65 °C (Uniformitet± 0,5 °C vid 37 °C)
Wattal 450 W
Amperage 5 A
Produkttyp Rocker/shaker
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Gjutet aluminiumhus, polykarbonatlock, aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.00 in.
Djup (metriskt) 43.20 cm
Mått (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Mått (LxB) Plattform 254 x 197 mm
Mått (L x B x H) 273 x 197 x 97 mm
Höjd (engelska) 10,50 tum.
Höjd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 17.00 in.
Längd (metrisk) 43.20 cm
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Bredd (metrisk) Plattform 197 mm
Vikt (metrisk) 5.7 kg
Modell ISRK04HDG
Visa LED med pekplatta kontroll
Inkluderar Överbelastningsskydd med audio/visuellt larm på digitala modeller, ljudlarm på analoga modeller, varningsindikator
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.