Läs mer
OHAUS™ Inkuberande skakapparat
Produktkod. 17258380 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
15 till 500 rpm
500 till 2500 rpm
600 till 2500 rpm
Bärande kapacitet (metrisk):
16 kg vid 75 rpm, 2,3 kg vid 500 rpm
22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighetsintervall Bärande kapacitet (metrisk)
17258380 600 till 2500 rpm 16 kg vid 75 rpm, 2,3 kg vid 500 rpm
17268380 15 till 500 rpm 22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm
17278380 500 till 2500 rpm 22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17258380 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30573770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75600.00 SEK
    52606.03 SEK / Paket med 1
    Save 22993.97 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Spara inkubatorutrymmet med inkuberande och inkuberande kylda skakapparater för bänk
  • Det exklusiva Opti-Flow Forced ventilationssystemet använder dubbel induktion eller en enda stor fläkt
  • Luften avleds runt & inte direkt på proverna, vilket skapar ett cirkulärt luftflöde som säkerställer enhetlighet
  • För repeterbara resultat säkerställer det exklusiva Accu-Drive skaksystemet hastighetsnoggrannhet
  • Den trippelexcentriska drift ger en jämn skakrörelse genom hela varvtalsområdet
  • Kamrarna för ISHD23HDG- och ISHD23CDG-enheterna är tillräckligt stora för att rymma 2 x 6 L Erlenmeyer-kolvar med valfria klämmor och plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 16 kg vid 75 rpm, 2,3 kg vid 500 rpm
Hastighetsintervall 600 till 2500 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 450 W
Bärande kapacitet (engelska) 35 lb. vid 75 rpm, 5 lb. vid 500 rpm
Certifikat och efterlevnad cULus
Frekvens 50/60 Hz
Material Aluminium, Cycoloy
Mått (L x B x H) 648 x 356 x 406 mm
Höjd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) 25,5 tum
Bredd (engelska) 14 tum
Fraktvikt (metrisk) 37.7 kg
Vikt (engelska) 79.11 lb.
Vikt (metrisk) 35.9 kg
Modell ISHD16HDG
Visa Oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet och tid
För användning med (applikation) Cellkulturer, löslighetsstudier, bakteriesuspensioner, extraktionsförfaranden
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.