Beskrivning
- Det exklusiva Opti-Flow Forced ventilationssystemet använder dubbel induktion eller en enda stor fläkt
- Luften avleds runt & inte direkt på proverna, vilket skapar ett cirkulärt luftflöde som säkerställer enhetlighet
- För repeterbara resultat säkerställer det exklusiva Accu-Drive skaksystemet hastighetsnoggrannhet
- Den trippelexcentriska drift ger en jämn skakrörelse genom hela varvtalsområdet
- Kamrarna för ISHD23HDG- och ISHD23CDG-enheterna är tillräckligt stora för att rymma 2 x 6 L Erlenmeyer-kolvar med valfria klämmor och plattform.
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm |
| Hastighetsintervall | 15 till 500 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 15 °C till 32 °C |
| Wattal | 800 W |
| Bärande kapacitet (engelska) | 50 lb. vid 125 rpm, 10 lb. vid 500 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | TUV |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Aluminium, Cycoloy |
| Mått (L x B x H) | 815 x 675 x 596 mm |
| Visa mer |