Läs mer
OHAUS™ Inkuberande skakapparat
Produktkod. 17278380 Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
15 till 500 rpm
500 till 2500 rpm
600 till 2500 rpm
Bärande kapacitet (metrisk):
16 kg vid 75 rpm, 2,3 kg vid 500 rpm
22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm
Produktkod. 17278380
Brand: OHAUS™ 30573780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara inkubatorutrymmet med inkuberande och inkuberande kylda skakapparater för bänk
  • Det exklusiva Opti-Flow Forced ventilationssystemet använder dubbel induktion eller en enda stor fläkt
  • Luften avleds runt & inte direkt på proverna, vilket skapar ett cirkulärt luftflöde som säkerställer enhetlighet
  • För repeterbara resultat säkerställer det exklusiva Accu-Drive skaksystemet hastighetsnoggrannhet
  • Den trippelexcentriska drift ger en jämn skakrörelse genom hela varvtalsområdet
  • Kamrarna för ISHD23HDG- och ISHD23CDG-enheterna är tillräckligt stora för att rymma 2 x 6 L Erlenmeyer-kolvar med valfria klämmor och plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 22,7 kg vid 125 rpm, 4,53 kg vid 500 rpm
Hastighetsintervall 500 till 2500 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 800 W
Bärande kapacitet (engelska) 50 lb. vid 125 rpm, 10 lb. vid 500 rpm
Frekvens 50/60 Hz
Material Aluminium, Cycoloy
Mått (L x B x H) 815 x 675 x 596 mm
Höjd (engelska) 23,5 tum
Längd (engelska) 32,1 tum
Bredd (engelska) 26,6 tum
Fraktvikt (metrisk) 133.8 kg
Vikt (engelska) 290.41 lb.
Vikt (metrisk) 131.7 kg
Modell ISHD23CDG
Visa Oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet och tid
För användning med (applikation) Cellkulturer, löslighetsstudier, bakteriesuspensioner, extraktionsförfaranden
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande