Läs mer
Ohaus™ Inkuberande Waving Shaker
Produktkod. 15702219 Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
1 till 30 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15702219
Brand: Ohaus™ 30391982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Incubating Waving Shaker erbjuder en jämn, lågskummande, 3D-vågrörelse för exakt hastighetskontroll.
  • Kombinerar en unik vertikal och horisontell vågrörelse med allmän inkubation i en kompakt bänkskiva
  • Elektronisk lutningsjustering från 0 till 20° medan enheten är igång
  • LED-displayer för temperatur, hastighet och lutningsvinkel samt tid
  • Timer med ljudlarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel 0 till 20°
Bärande kapacitet (metrisk) 2.3 kg
Hastighetsintervall 1 till 30 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 65 °C
Amperage 5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.00 in.
Djup (metriskt) 43.20 cm
Mått (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Mått (LxB) Plattform 23.5 x 18.4 cm
Mått (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 26.7 cm
Höjd (engelska) 10,50 tum.
Höjd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 17.00 in.
Längd (metrisk) 43.20 cm
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Modell ISWV02HDG
Visa Digital
Inkluderar Stegmotor
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.