Läs mer
Scientific Industries Inkubator-Genie, EU Plug
Produktkod. 10125764 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
3 till 35 rpm (roterande), 6 till 70 cykler/min. (gunga)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10125764 3 till 35 rpm (roterande), 6 till 70 cykler/min. (gunga) Varje
1 options
Produktkod. 10125764 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54194.96 SEK
    46280.37 SEK / Paket med 1
    Save 7914.59 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Incubator-Genie är en multifunktionell inkubator och hybridiseringsugn. Innehåller en gungande och roterande magnetisk plattform och tillbehör.
  • Värm, rotera, gunga och skaka allt i en kompakt bänkenhet
  • Magnetisk plattform i rostfritt stål kan enkelt ställas in för att vagga eller rotera nästan vilken behållare som helst
  • Exakt temperaturkontroll och enhetlighet, från 28 till 75 °C
  • Kammarluften återcirkuleras skonsamt och kontinuerligt vilket säkerställer temperaturkonsistens och enhetlighet
  • Idealisk för hybridisering
  • Splittrande fönster möjliggör inspektion av prover utan att störa kammarmiljön
  • En mängd olika tillbehör finns tillgängliga för att ge maximal applikationsmångsidighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 3 till 35 rpm (roterande), 6 till 70 cykler/min. (gunga)
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 28 °C till 75 °C
Amperage 2,5 A
Håller 24 L
Produkttyp Inkuberad Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturområde (engelska) 82 °F till 167 °F
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Depth (engelska) Interiör 10 tum
Djup (metrisk) interiör 25.4 cm
Mått (LxB) Plattform 20,0 x 34,0 cm (8 x 14 tum)
Mått (L x B x H) 40 x 56 x 37 cm (15,75 x 22 x 14,5 tum)
Höjd (metrisk) interiör 26 cm
Längd (engelska) Interiör 10 tum
Längd (metrisk) Interiör 25.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 36.2 cm
Fraktvikt (engelska) 57 lb.
Fraktvikt (metrisk) 25.85 kg
Vikt (engelska) 43 lb.
Vikt (metrisk) 19.5 kg
Noggrannhet ±1,0 °C
Modell Inkubator-Genie, 230V EU
Visa Digital knappsats
För användning med (applikation) Gel- och blötfärgning, cell- eller bakteriekultur, såväl som alla appliceringar som kräver blandning, tvättning, skakning och temperaturkontroll av ett prov
Fuktighetsområde 0.95
Inkluderar 3 klämplattor (1 för 10 till 13 mm OD-rör, 1 för 15 till 17 mm OD-rör, 1 för 28 till 30 mm OD-rör), 4 påsmonteringsremsor, 1 halkfri fack, 1 hylla
Plattform stil Magnetisk plattform
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti