Läs mer
Scientific Industries Inkubator-Genie
Produktkod. 16627662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
UK-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16627662 UK-kontakt
1 options
Produktkod. 16627662 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52090.50 SEK
    46280.37 SEK / Paket med 1
    Save 5810.13 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Värm, rotera, gunga och skaka allt i en kompakt bänkenhet.
  • BenchTop Shaking/Rotating Incubator med exakt temperaturkontroll och enhetlighet
  • Exakt temperaturkontroll och enhetlighet - sträcker sig från 28 ºC till 75 ºC
  • Kammarluften återcirkuleras skonsamt och kontinuerligt vilket säkerställer temperaturkonsistens och enhetlighet
  • Magnetisk plattform i rostfritt stål kan enkelt ställas in för att vagga eller rotera nästan vilken behållare som helst
  • Idealisk för hybridisering
  • Splittrande fönster möjliggör inspektion av prover utan att störa kammarmiljön
  • En mängd olika tillbehör finns tillgängliga för att ge maximal applikationsmångsidighet
  • Valfri horisontell orbitalfäste är idealisk för Western Blots och bibehållande av celler eller lösningar i suspension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 3 till 35 rpm, 6 till 70 cykler/minut
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 28 °C till 75 °C
Wattal 345 W
Amperage 1,5 A
Rotation Centrerad på axeln
Håller 24 L
Produkttyp Skakande/roterande inkubator för bänkskivor
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Temperaturområde (engelska) 82 °F till 167 °F
Temperaturnoggrannhet ±1,0 °C
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 15,75 tum
Depth (engelska) Interiör 10 tum
Djup (metriskt) 400 mm
Djup (metrisk) interiör 254 mm
Mått (LxB) Plattform 200 x 340 mm
Mått (L x B x H) 400 x 560 x 368 mm
Höjd (engelska) 36,7 cm
Höjd (metrisk) 368 mm
Höjd (metrisk) interiör 260 mm
Längd (engelska) Interiör 14,25 tum.
Längd (engelska) Plattform 14 tum
Längd (metrisk) Interiör 362 mm
Längd (metrisk) plattform 340 mm
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (engelska) Plattform 8 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) Interiör 254 mm
Bredd (metrisk) Plattform 200 mm
Fraktvikt (engelska) 57 lb.
Fraktvikt (metrisk) 26 kg
Vikt (engelska) 43 lb.
Vikt (metrisk) 19.5 kg
Visa Digital temperatur- och hastighetsvisning
För användning med (applikation) Inkubatorn är bäst för applikationer som gel& Blotfärgning, cell-/bakterieodling, såväl som alla applikationer som kräver blandning, tvättning, gungning och temperaturkontroll av ett prov.
För användning med (utrustning) Magnetisk plattform i rostfritt stål
Inkluderar Levereras med magnetisk plattform; en klämplatta vardera för 10-13 mm, 15-17 mm, 28-30 mm rör; fyra monteringsremsor för påsar; halkfri bricka; stapelbart trådställ.
Plattform stil Magnetisk plattform i rostfritt stål
Stil Bänkskiva skakande/roterande inkubator
Garanti och serviceerbjudande 2 år delar och arbete