Läs mer
Memmert Incubator Im IF55m, 53L, +20 to +80 °C
Brand:  Memmert IF55M
Incubator Im IF55m, 53L, +20 to +80 °C
Produktkod. 16885640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27555.00 SEK
    26419.42 SEK / Varje
    Spara 1135.58 SEK
    4% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-01-2026