Läs mer
Unity Lab Services™ Inkubatorns återkvalificeringstjänst
Produktkod. 30178680
Change view
För användning med (utrustning):
Inkubator
Produktkod. För användning med (utrustning)
30178680 Inkubator
1 options
Produktkod. 30178680 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer RQINC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Omkvalificeringstjänster för inkubator (dokumentation ingår)
Omkvalificering (RQ): Dokumenterad verifiering av att utrustning (som installerad) fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer.
  • Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och hjälper till att säkerställa att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och överensstämmer med standarder och krav.
  • Nyckeltester inkluderar dörren på glänt, strömavbrott och temperaturvarningar.
  • Observera att installation och driftkvalificering, helst tillsammans med förebyggande underhåll och kalibrering, bör utföras på labbutrustning innan omkvalificeringstjänster kan utföras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Inkubator
Produkttyp Omkvalificeringstjänst