Läs mer
Incyclinide, MedChemExpress
Beskrivning
Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Incyclinide |
| CAS | 15866-90-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17NO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CMT-3 COL-3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.29 mM) |
| LEDER | O=C(C(C1=O)=C(O)C[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.34 |
| Visa mer |