Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Indacaterol maleat
Produktkod. 16534434 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16534434 250 mg
16524434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16534434 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464652500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1468.65 SEK / 250mg
    Save 191.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 753498-25-8 | C28H32N2O7 | 508.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753498-25-8
Molekylformel C28H32N2O7
Molekylvikt (g/mol) 508.57
MDL-nummer MFCD20526769,MFCD18782702
InChI-nyckel IREJFXIHXRZFER-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 5-{2-[(5,6-dietyl-2,3-dihydro-lH-inden-2-yl)amino]-l-hydroxietyl}-8-hydroxi-l,2-dihydrokinolin-2-on; but-2-endisyra
LEDER OC(=O)C=CC(O)=O.CCC1=C(CC)C=C2CC(CC2=C1)NCC(O)C1=C2C=CC(=O)NC2=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indacaterol maleate
Smältpunkt 195,0 °C till 197,0 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: löslig i DMSO
Formel vikt 508.57
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.