Läs mer
Indacaterol maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16496436
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496436 100 mg 100mg
16431726 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496436 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14299A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indacaterol maleate
CAS 753498-25-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H32N2O7
Kvantitet 100 mg
Synonym QAB149
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C1NC2=C(C([C@@H](O)CNC3CC4=C(C=C(CC)C(CC)=C4)C3)=CC=C2O)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 508.56
Formel vikt 508.56
Procent renhet 96.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid