Läs mer
Indacaterol Maleate, Mikromol
Produktkod. 30458343
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30458343 250 mg
1 options
Produktkod. 30458343 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3994.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Indacaterol Maleate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indacaterol Maleic Acid Salt
CAS 753498-25-8
Analyt- eller komponentnamn Indacaterol Maleic Acid Salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 5-[(1R)-2-[(5,6-dietyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyetyl]-8-hydroxy-1H-kinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 508.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 508,221 g/mol