Läs mer
Indacaterol, MedChemExpress
Produktkod. 16486436
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486436 100 mg
16421726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486436 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14299
MedChemExpress Indacaterol(Onbrez; Arcapta) is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol(Onbrez
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indacaterol
CAS 312753-06-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (159.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C([C@@H](O)CNC2CC(C=C(CC)C(CC)=C3)=C3C2)C4=C1NC(C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 392.49
Formel vikt 392.49
Procent renhet 96.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation