Läs mer
Indacaterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indacaterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 392.21 |
| Procent renhet | >95% |