Läs mer
Indan-1-ol (1-Indanol), Mikromol™
Produktkod. 30051440
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051440 25 mg
1 options
Produktkod. 30051440 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3667.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Indan-1-ol (1-Indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Analyt- eller komponentnamn 1-Indanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
LEDER OC1CCc2ccccc12
IUPAC-namn Indan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 134.175
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 134,0732 g/mol