Läs mer
Indan-1-one (1-Indanone), Mikromol™
Beskrivning
Indan-1-one (1-Indanone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Indanone |
| CAS | 83-33-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Indanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, 1-Indanone (8CI), Indanone (7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one, 1-Indone, 1-Oxobenzocyclopentane, 1H-Indan-1-one, 2,3-Dihydro-1-indenone, NSC 2581, α-Hydrindone, α-Indanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | O=C1CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroinden-1-one |
| Visa mer |